Learn More
Ohaus™ Balance de comptage Ranger™ Count 4000
Code produit 15523883 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 kg
30 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15523883 6 kg 1 pièce
15523893 30 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15523883 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30231103
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour les tâches de comptage industrielles difficiles qui nécessitent robustesse, précision et excellent rapport qualité-prix.
ulliÉquipée de fonctions de pesée, de comptage des pièces, de comptage de contrôle et d’accumulation, elle peut offrir des résultats pour une grande variété de besoins industriels (pesée, comptage et mesure)/liliLe boîtier entièrement métallique offre robustesse et protection et optimise la durée de vie du produit/liliLes performances de comptage et de pesée précises offrent des résultats exacts/liliLogiciel convivial/liliSimple demploi/liliPlusieurs options de connectivité permettent le raccordement à plusieurs périphériques/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 210 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire) Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) RS232 (inclus) USB (disponible en tant qu’accessoire)
Structure Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox
Capacité 6 kg
Type d’affichage Écran LCD à 3 fenêtres avec rétroéclairage + 3 LED
Précision affichage 0,200000 g
Comprend RS232, alimentation secteur, batterie rechargeable
Linéarité 0,400000 g
Matériau Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox
Modèle RC41M6
Reproductibilité 0,400000 g
Dimensions (L x l) 327,00 x 315,00 mm
Dimensions (L x l x H) 327,00 x 315,00 x 122,000 mm
Longueur (impériale) 12,90 in
Longueur (métrique) 327,00 mm
Longueur (métrique) du bac 225 mm
Largeur (impériale) 12,40 in
Largeur (métrique) 315,00 mm
Largeur (métrique) du bac 300 mm
Hauteur (impériale) 4,80 in
Hauteur (métrique) 122,000 mm
Profondeur (impériale) 12,90 in
Profondeur (métrique) 327,00 mm
Alimentation électrique Alimentation universelle interne 100/240 VCA 50/60 Hz, batterie interne rechargeable au plomb