Description
ulliÉquipée de fonctions de pesée, de comptage des pièces, de comptage de contrôle et d’accumulation, elle peut offrir des résultats pour une grande variété de besoins industriels (pesée, comptage et mesure)/liliLe boîtier entièrement métallique offre robustesse et protection et optimise la durée de vie du produit/liliLes performances de comptage et de pesée précises offrent des résultats exacts/liliLogiciel convivial/liliSimple demploi/liliPlusieurs options de connectivité permettent le raccordement à plusieurs périphériques/li/ul
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 210 heures avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire) Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) RS232 (inclus) USB (disponible en tant qu’accessoire) |
| Structure | Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox |
| Capacité | 30 kg |
| Type d’affichage | Écran LCD à 3 fenêtres avec rétroéclairage + 3 LED |
| Précision affichage | 1,000000 g |
| Comprend | RS232, alimentation secteur, batterie rechargeable |
| Linéarité | 2,000000 g |
| Matériau | Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox |
| Modèle | RC41M30 |
| Afficher plus |
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?