Learn More
Ranitidine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Ranitidine hydrochloride is a potent, selective and orally active histamine H2-receptor antagonist with an IC50 of 3.3 μM that inhibits gastric secretion. Ranitidine hydrochloride is a weak inhibitor of CYP2C19 and CYP2C9.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ranitidine hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 66357-59-3 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H23ClN4O3S |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (142.51 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (142.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN/C(NCCSCC1=CC=C(CN(C)C)O1)=C\[N+]([O-])=O.Cl |
| Afficher plus |