Learn More
Melford Rapamycine
Code produit 30018764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018764 5 mg 5mg
30018763 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018764 Fournisseur Melford Code fournisseur R645000.005
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
La rapamycine, un composé puissant dérivé de Streptomyces hygroscopicus, est devenue une pierre angulaire dans le domaine des sciences de la vie en raison de ses applications polyvalentes et de son rôle essentiel dans la compréhension des processus cellulaires et moléculaires.
La rapamycine, un composé puissant dérivé de Streptomyces hygroscopiques, est devenue une référence dans le domaine des sciences de la vie en raison de ses applications souples et de son rôle pivot dans la compréhension des processus cellulaires et moléculaires.
La rapamycine, un composé puissant dérivé de Streptomyces hygroscopicus, est devenue une pierre angulaire dans le domaine des sciences de la vie en raison de ses applications polyvalentes et de son rôle essentiel dans la compréhension des processus cellulaires et moléculaires. En biologie cellulaire et en recherche moléculaire, la rapamycine est reconnue pour sa capacité à inhiber sélectivement la voie mTOR (cible de la rapamycine chez les mammifères). Cette voie régule des fonctions cellulaires fondamentales, notamment la croissance, le métabolisme et l'autophagie, faisant de la rapamycine un outil indispensable pour disséquer des mécanismes cellulaires complexes.
En recherche sur le cancer, la rapamycine a révolutionné le domaine en ciblant la protéine mTOR pour stopper la prolifération incontrôlée des cellules cancéreuses, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour de nouvelles thérapies anticancéreuses. La nature multifacette et les diverses formes de la rapamycine assurent son maintien au premier plan dans les sciences de la vie, facilitant les percées en biologie cellulaire, en médecine de transplantation et en recherche sur le cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Rapamycin
CAS 53123-88-9
Quantité 5 mg
Formule moléculaire C51H79NO13