Learn More
Invitrogen™ Rapamycin
Description
Rapamycin is a member of a family of macrolide immunosuppressants that bind to and inhibit the FK506 binding protein (FKBP) proline rotamase.
Format/Formulation: Lyophilized
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Identification génétique (Entrez) | 2475 |
| Symbole de gène(s) | MTOR |
| Alias de gène | FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1 |
| Protéine | cible mécaniste de la rapamycine (sérine/thréonine kinase) |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Quantité | 5 mg |
| Type de produit | Rapamycine |
| Poids moléculaire | 914,2 |
| Forme | Pleine |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- RAPAMYCIN
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Rapamycin