Learn More
Rapamycine, 99,0 %, MP Biomedicals™
Code produit 11471431 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471431 1 mg 1mg
11461431 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471431 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215934691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    312.90€ / 1mg
    Économisez 16.10€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 53123-88-9
Formule moléculaire C51H79NO13
Poids moléculaire (g/mol) 914.187
Clé InChI QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Synonyme A422989, NSC226080
CID PubChem 5284616
ChEBI CHEBI:9168
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Rapamycin
Type Rapamycine
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Poids de la formule 914.2
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Not Available