Learn More
Rapamycine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434849 100 mg 100mg
15444849 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62473.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.88€
    211.65€ / 100mg
    Économisez 37.23€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Bloque les voies de transduction du signal médiées par la cytokine
Blocks cytokine-mediated signal transduction pathwaysRapamycin is used to inhibit tumor growth by halting tumor cell proliferation and suppressing tumor angiogenesis. It forms a complex with FKBP12 that binds and inhibits the molecular target of rapamycin (mTOR) as well as suppresses the immune system, preventing transplant rejection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bloque les voies de transduction du signal médiées par la cytokine La rapamycine est utilisée pour inhiber la croissance tumorale en arrêtant la prolifération des cellules tumorales et en supprimant l’angiogenèse tumorale. Elle forme un complexe avec le FKBP12 qui lie et inhibe la cible moléculaire de la rapamycine (mTOR) et supprime le système immunitaire, empêchant ainsi le rejet de la greffe.
Solubilité
Soluble dans le DMSO à 50 mg/ml ou dans le méthanol à 25 mg/ml Soluble dans l’alcool, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à -20°. Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53123-88-9
Formule moléculaire C51H79NO13
Poids moléculaire (g/mol) 914.187
Numéro MDL MFCD00867594
Clé InChI QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Synonyme Sirolimus; AY-22989
CID PubChem 5284616
ChEBI CHEBI:9168
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Rapamycin
Type Rapamycin
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Merck Index 14,8114
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO at 50mg/ml or methanol at 25mg/mlSoluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide; Insoluble in water.
Poids de la formule 914.17
Pourcentage de pureté ≥99%