Learn More
Rapamycine, Fisher BioReagents
Code produit 10798668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10798668 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10798668 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP29631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Rapamycin
Type Rapamycin
Forme physique Poudre / Solide
CAS 53123-88-9
Conditionnement Verre transparent
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Plage de pourcentage du dosage > 98 %
Formule moléculaire C51H79NO13
Point d’ébullition 183°C
Merck Index 15, 8232
Clé InChI QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Poids moléculaire (g/mol) 914.187
CID PubChem 5284616
ChEBI CHEBI:9168
Poids de la formule 914.2
Pourcentage de pureté >98%