Learn More
Huile de colza, TRC
Code produit 30428643
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30428643 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428643 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR80021010ML
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rapeseed Oil
CAS 8002-13-9
Quantité 10 mL
Synonyme AP 85, Agri-Pure 60, Beloukha, Brassica napus oil, Brassica napus oleifera biennis seed oil, Brassica napus seed oil, Codacide, Codacide Oil, Cole seed oil, Colleseed oil, Coltza oil, Colza oil, Cutinol V 7, Ekol, Fats and Glyceridic oils','colza, Fats and Glyceridic oils','rape, Fry Ace PO, Oils','colza, Oils','glyceridic','colza, Oils','glyceridic','rape, Plantocorit N, Plantocut 10S, Plantohyd, Plantohyd 40N, Raisio Biosave 32L