Learn More
Thermo Scientific™ Liquide d’inoculation RapID™ 2 mL
Code produit 12883693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 tubes/boîte
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12883693 20 tubes/boîte 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12883693 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R8325106
 Article restreint
En stock
Économisez du temps lors de la préparation de diluants grâce à ce liquide d’inoculation prêt à l’emploi pour les systèmes RapID.
Gagnez du temps lors de la préparation de diluants pour le système Thermo Scientific™ RapID™ à l’aide du liquide d’inoculation Thermo Scientific RapID de 2 ml.
Ce produit est destiné à une utilisation avec les systèmes RapID ONE (R8311006), RapID YEAST PLUS (R8311007), RapID STR (R8311003), RapID CB PLUS (R8311008) et RapID STAPH PLUS (R8311009).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé, ainsi qu’une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic pour offrir rapidement la solution complète dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 20°C à 25°C
Description Liquide d’inoculation RapID 2 mL
À utiliser avec (équipement) RapID ONE System (R8311006), RapID YEAST PLUS System (R8311007), RapID STR System (R8311003), RapID CB PLUS System (R8311008), RapID STAPH PLUS System (R8311009)
Type d’emballage 1 boîte
Quantité 20 tubes/boîte