Learn More
Thermo Scientific™ Système RapID™ ANA II
Description
Identifiez plus de 90 bactéries anaérobies importantes d’un point de vue médical en à peine quatre heures à l’aide du système Thermo Scientific™ RapID™ ANA II, un système d’identification s’appuyant sur une technologie enzymatique.
Le Système RapID ANA II est une micro-méthode qualitative utilisant des substrats classiques et chromogènes pour l’identification de bactéries anaérobies importantes d’un point de vue médical isolées à partir d’échantillons cliniques humains.
Une galerie en plastique transparent présente des puits contenant des réactifs déposés. L’inoculation de chaque puits est simultanée avec un volume prédéterminé d’inoculum. Une suspension de l’organisme à tester est préparée dans la solution d’inoculation RapID. Elle est utilisée comme inoculum qui réhydrate et lance les réactions de test.
Après l’incubation, chaque puits est examiné pour évaluer sa réactivité en observant le développement d’une couleur. Dans certains cas, des réactifs doivent être ajoutés aux puits pour permettre un changement de couleur. Un code résultant des puits positifs ou négatifs est généré. Il sert de base pour identifier l’isolat en comparant les résultats de tests aux modèles de stockés dans une base de données ou avec un Code Compedium (logiciel ERIC).
Requiert :
RapID Spot Indole, Réf. R8309002 et RapID Inoculation Fluid, Réf. R8325102
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous consulter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
- Inoculation en une seule étape : Une réduction du temps de préparation pour une productivité accrue
- Identification microbienne manuelle simplifiée : Pas d’huile, pas de pipetage, pas d’incubation de 24 heures
- Incubation de quatre heures* : Des résultats plus rapides pour une réponse plus rapide
- Procédure normalisée : réduction de la consommation de consommables pour une économie de temps et d’argent
- Réactions colorées visibles : réduction de la subjectivité dans l’interprétation
- Rapports de meilleure qualité : plus de souches référencées, mises à jour perfectionnées
Une galerie en plastique transparent présente des puits contenant des réactifs déposés. L’inoculation de chaque puits est simultanée avec un volume prédéterminé d’inoculum. Une suspension de l’organisme à tester est préparée dans la solution d’inoculation RapID. Elle est utilisée comme inoculum qui réhydrate et lance les réactions de test.
Après l’incubation, chaque puits est examiné pour évaluer sa réactivité en observant le développement d’une couleur. Dans certains cas, des réactifs doivent être ajoutés aux puits pour permettre un changement de couleur. Un code résultant des puits positifs ou négatifs est généré. Il sert de base pour identifier l’isolat en comparant les résultats de tests aux modèles de stockés dans une base de données ou avec un Code Compedium (logiciel ERIC).
Requiert :
RapID Spot Indole, Réf. R8309002 et RapID Inoculation Fluid, Réf. R8325102
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous consulter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Système RapID ANA II |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | Anaérobies |
| Type d’emballage | 1 boîte |
| Quantité | 20 panels/kit |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?