Learn More
Thermo Scientific™ Système RapID™ CB PLUS
Description
Identifiez les bactéries Corynebacterium et d’autres bacilles corynéformes à gram positif en à peine quatre heures à l’aide du Thermo Scientific™ RapID™ CB PLUS, un système d’identification basé sur une technologie enzymatique.
Le système RapID CB PLUS est une micro-méthode qualitative, qui utilise des substrats conventionnels et chromogènes pour identifier des bacilles corynéformes d’intérêt médical important et d’autres bacilles corynéformes à Gram-positif irréguliers isolés à partir d’échantillons cliniques humains.
- Inoculation en une étape : diminue le temps de préparation, pour une productivité maximale
- Identification microbienne manuelle simplifiée : pas d’huile, pas de pipetage, incubation en moins de 24 heures
- Incubation en quatre heures* : des résultats plus rapides pour une réponse plus rapide
- Procédure normalisée : réduction de la consommation de consommables pour une économie de temps et d’argent
- Réactions colorées visibles : réduction de la subjectivité dans l’interprétation
- Meilleurs rapports : plus de souches référencées, mises à jour perfectionnées
*Incubation en deux heures pour RapID SS/u.
Une galerie en plastique transparent présente des puits contenant des réactifs déposés. L’inoculation de chaque puit est simulatnée avec un volume prédéterminé d’inoculum. Une suspension de l’organisme à tester est préparée dans la solution d’inoculation RapID. Elle est utilisée comme inoculum qui réhydrate et lance les réactions de test.
Après l’incubation, chaque puit est examinéepour évaluer sa réactivité en observant le développement d’une couleur. Dans certains cas, des réactifs doivent être ajoutés aux puits pour permettre un changement de couleur. Un code résultant des puits positifs ou négatifs est généré. Il sert de base pour identifier l’isolat en comparant les résultats de tests aux modèles de stockés dans une base de données ou avec un Code Compedium (logiciel ERIC).
Requiert :
RapID Spot Indole, réf. R8309002, et liquide d’inoculation RapID, réf. R8325102
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Système RapID CB PLUS |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | Corynebacterium et autres bacilles corynéformes à Gram-positif |
| Type d’emballage | 1 boîte |
| Quantité | 20 panels/kit |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.