Learn More
Buerkle™ Coupleurs rapides, NW 3,2 mm, connexion mâles, raccords d’extrémité de tuyau avec embouts pour tuyau
Code produit 17513776 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
43 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) unitSize
17513776 43 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17513776 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 87512102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide. Les coupleurs rapides sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients, etc.
  • Connexions mâles
  • Joint (standard) : EPDM
  • Pression de fonctionnement à 20 °C : jusqu’à 8 bars
  • Température de fonctionnement : 0°C à +110°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Diamètre intérieur du tuyau de 3,2 mm
Matériau Polypropylène
Longueur totale (métrique) 43 mm
Pression maximale 8 bars
Max. Operating Temperature (Metric) +110 °C
Type de produit Coupleur rapide