Learn More
Lonza™ Test endoscopique rapide - Cinq échantillons de recherche
Code produit 11545789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Service d’analyse des endotoxines
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11545789 Service d’analyse des endotoxines 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11545789 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur BE95103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00€
    1035.22€ / 5 pièces
    Économisez 274.78€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Service de dépistage des endotoxines proposant un service prépayé par courrier pour les utilisateurs ne nécessitant pas de test conformément à la réglementation pharmaceutique ou relative aux dispositifs médicaux.
  • Service de test d'endotoxines pour un maximum de cinq échantillons de recherche.
  • Les échantillons sont testés à des dilutions de 1:10, 1:100 et 1:1000 avec un contrôle de produit positif.
  • Service prépayé par voie postale pour les utilisateurs ne nécessitant pas de tests conformément à la réglementation pharmaceutique ou relative aux dispositifs médicaux.
  • Les clients peuvent acheter des kits Rapid Endotest auprès de Lonza soumettre des échantillons à notre service d'analyse pour la détermination de base de la teneur en endotoxines dans leurs échantillons.
  • Aucun test de dépistage préliminaire ni test d'inhibition/d'amplification n'est effectué sur les échantillons soumis via le service prépayé.
  • Sauf indication contraire, les échantillons seront testés à l'aide de Kinetic-QCL™ Dosage LAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Non conforme à la réglementation relative aux produits pharmaceutiques ou aux dispositifs médicaux.
Description Service de test prépayé par correspondance.
Type de produit Service d’analyse des endotoxines
À utiliser avec (application) Tests d'endotoxines