Learn More
MP Biomedicals Test rapide de dépistage de l'antigène H. pylori
Code produit 30280612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Clia Complexity:
Sans objet
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Clia Complexity Conditionnement
30280612 Sans objet 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07HPY025ST
 Article restreint
En stock
La carte de test rapide d'antigènes H. pylori est utilisée pour la détection qualitative des antigènes d'Helicobacter pylori dans les échantillons de selles humaines.
  • Le test rapide de détection des antigènes d'H. pylori est un test immunochromatographique sur membrane qui utilise des anticorps très sensibles pour détecter les antigènes d'H. pylori dans les échantillons de selles.
  • La zone réactive de la bandelette de test contient de l'or colloïdal de couleur rouge conjugué à des anticorps dirigés contre les antigènes d'H. pylori.
  • La membrane de réaction contient les anticorps secondaires pour les antigènes de H. pylori, qui sont pré-immobilisés sur la ligne de test.
  • Ce test est réservé aux professionnels de la santé. Il ne peut être utilisé seul comme base pour le diagnostic et l'exclusion de cas.
  • Marquage CE
  • Résultat précis en moins de 10 minutes
  • Procédure en une seule étape
  • Aucune réaction croisée
  • Sensibilité élevée
  • Usage professionnel
Spécification
Marquage CE Auto-déclaration
Clia Complexity Sans objet
Substances à analyser détectables Antigène de H. pylori
Type d’échantillon Échantillon de selles humaines
Sensibilité 99.00%
Type Test rapide
Jetable Usage unique
Forme Prêt à l’emploi (RTU)