Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage immunochromatographique à flux latéral RAPID™ Hp StAR™
Code produit 13275619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 tests
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13275619 20 tests 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13275619 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K6714112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    252.80€ / 20 tests
    Économisez 629.20€
    71% de réduction
 Article restreint
En stock
Détectez rapidement les antigènes Helicobacter pylori dans les échantillons de selles humaines avec ce dosage immunochromatographique à flux latéral.
Détectez rapidement et directement l’antigène Helicobacter pylori à partir d’échantillons fécaux à l’aide du kit de dosage immunochromatographique à flux latéral Thermo Scientific™ RAPID™ Hp StAR™. Ce test utilise les mêmes anticorps monoclonaux hautement spécifiques que ceux utilisés dans le test Thermo Scientific™ IDEIA Hp StAR™ amplifié (K663011-2), associés à un réactif de capture amplifié pour améliorer la sensibilité et la spécificité.
Le kit RAPID Hp StAR à flux latéral peut être utilisé pour faciliter le diagnostic de l’infection à H. pylori chez les adultes et les enfants et peut également être utilisé pour surveiller le traitement d’éradication.
L’infection à Helicobacter pylori est l’une des causes les plus fréquentes de la gastrite et est impliquée dans l’ulcère gastrique, l’ulcère duodénal et l’adénocarcinome gastrique. Elle est également responsable d’un pourcentage élevé de cas de dyspepsie.
Les bactéries H. pylori se sont adaptées à l’environnement acide de l’estomac. L’enzyme uréase clive l’urée en ammoniac et en dioxyde de carbone, neutralisant ainsi l’acide et permettant à H. pylori de survivre aux conditions bactéricides de l’estomac. La production de catalase et de superoxyde dismutase protège les bactéries contre les attaques neutrophiles dans la muqueuse de l’estomac1.
Utilisez le kit RAPIDTM Hp StARTM à flux latéral pour le diagnostic initial des infections à H. pylori, pour le suivi du succès de l’éradication quatre à six semaines après la fin du traitement d’éradication et pour le diagnostic de réinfection. 
    • Résultats rapides : en 15 minutes après la réception de l’échantillon à tester
    • Simple : les réactifs prêts à l’emploi ainsi que tous les dosages suivent la même méthodologie de base
    • Sensibilité et spécificité excellentes : les anticorps de haute qualité et bien caractérisés utilisés dans le dosage offrent une sensibilité et une spécificité excellentes
    • Résultats faciles à lire
    • Longue durée de conservation : généralement 24 mois.
Un réactif de capture amplifié contenant de la streptavidine est lié à une membrane de nitrate de cellulose. Deux anticorps monoclonaux différents spécifiques de l’antigène H. pylori sont séchés sur une autre membrane à la base de la bandelette. L’un de ces anticorps monoclonaux est conjugué à de l’or colloïdal et l’autre à de la biotine. Lorsque la bandelette est immergée dans l’échantillon de selles dilué, l’échantillon liquide remonte le long de la bandelette par capillarité, solubilisant ainsi les deux conjugués d’anticorps monoclonaux. Tout antigène H. pylori présent dans l’échantillon se lie alors aux deux conjugués d’anticorps monoclonaux solubilisés pour former un complexe antigène-anticorps. Chaque complexe est composé d’un antigène, lié à la fois à l’anticorps monoclonal conjugué à de l’or colloïdal et à l’anticorps monoclonal conjugué à de la biotine. Ce complexe migre plus haut sur la bandelette jusqu’à ce qu’il atteigne le réactif de capture à la streptavidine, qui capture l’élément biotine du complexe antigène-anticorps, immobilisant ainsi le complexe entier et formant une ligne rose-pourpre. Le conjugué d’or colloïdal non lié restant continue de migrer vers le haut de la bandelette. Il est capturé par un anticorps polyclonal anti-souris qui est immobilisé sur la zone de contrôle du nitrate de cellulose, formant une seconde ligne rose-pourpre indiquant que le test a été correctement réalisé.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit de dosage chromatographique à flux latéral RAPID™ Hp StAR™
Substances à analyser détectables Antigène Helicobacter pylori
Type d’échantillon Matières fécales
Type Kit de débit latéral
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Comprend 25 x bâtonnets de bois, 20 x tubes à essai transparents, 20 x pipettes Pasteur, 20 x bandelettes de test livrées prêtes à l’emploi dans un sachet en aluminium refermable, diluant d’échantillon, instructions d’utilisation.
Quantité 20 tests