Learn More
MP Biomedicals Test rapide de dépistage des antigènes de la grippe A et B
Code produit 30280600 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Grippe A, Grippe B
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280600 Grippe A, Grippe B 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280600 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07FLUA020AG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
La carte de test rapide d'antigènes de la grippe A+B est utilisée pour la détection qualitative des antigènes nucléoprotéiques de la grippe de type A et de type B dans les écouvillons nasopharyngés, les écouvillons nasaux et les échantillons d'aspiration nasale.
  • Le test rapide d'antigènes de la grippe A+B est un test immunochromatographique sur membrane qui utilise des anticorps monoclonaux très sensibles pour détecter les antigènes nucléoprotéiques de la grippe de type A et B dans les écouvillons nasopharyngés et les échantillons d'aspiration nasale.
  • Le tampon réactif de la bandelette de test contient de l'or colloïdal conjugué aux anticorps monoclonaux contre les virus de la grippe A et B ; la membrane de réaction contient les anticorps secondaires pour le virus A ou pour le virus B, et les anticorps polyclonaux contre la globuline de souris, qui sont pré-immobilisés sur la membrane.
  • Ce test est réservé aux professionnels de la santé et ne doit pas être utilisé à domicile. Il ne peut être utilisé seul comme base pour le diagnostic et l'exclusion de cas.
  • Résultat précis en moins de 10 minutes
  • Procédure en une seule étape, aucun équipement nécessaire
  • Aucune réaction croisée
  • Sensibilité, spécificité et précision élevées
  • Marquage CE
  • Usage exclusivement réservé à des professionnels
  • Ce test est réservé aux professionnels de la santé et ne doit pas être utilisé à domicile. Il ne peut être utilisé seul comme base pour le diagnostic et l'exclusion de cas.
Spécification
Marquage CE Auto-déclaration
Clia Complexity Sans objet
Substances à analyser détectables Grippe A, Grippe B
Méthode de détection Flux latéral immunochromatographique
Format Carte de test
Type d’échantillon Hisopos nasofaríngeos humanos, hisopos nasales humanos, muestras de aspirado nasal humano
Sensibilité Gripe A: 1,2 x 10 3 TCID{50}/ml, gripe B: 1,0 x 10 4 TCID{50}/ml
Type Test rapide
À utiliser avec (application) Detección cualitativa de antígenos de nucleoproteínas de influenza tipo A y tipo B en hisopos nasofaríngeos, hisopos nasales y muestras de aspirado nasal
Forme Prêt à l’emploi (RTU)