Learn More
MP Biomedicals Carte de test rapide de dépistage de la grippe A (Grippe A)
Code produit 30280599 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Grippe
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280599 Grippe 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280599 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07FLUA020
La carte de test rapide de la grippe A (Flu A) est utilisée pour la détection qualitative des antigènes nucléoprotéiques de la grippe de type A dans les écouvillons nasopharyngés, les écouvillons nasaux et les échantillons d'aspiration nasale.
  • La carte de test rapide d'antigène de la grippe A utilise le principe de l'immunochromatographie.
  • Les anticorps anti-grippe A de souris sont immobilisés sur la membrane de nitrocellulose, sous forme d'une ligne de test individuelle (ligne T) dans la fenêtre de test du dispositif de test.
  • Lorsque l'échantillon testé traverse la membrane à l'intérieur du dispositif de test, le conjugué coloré d'anticorps anti-grippe A de souris et d'or colloïdal forme des complexes avec les antigènes viraux de la grippe A, s'ils sont présents dans l'échantillon.
  • Ce complexe se déplace plus loin sur la membrane jusqu'à la zone de test où il est capturé par les anticorps anti-grippe A de souris fixés sur la membrane, ce qui conduit à la formation d'une bande colorée, indiquant des résultats de test positifs.
  • L'absence de cette bande colorée dans la fenêtre de test indique un résultat négatif.
  • Une ligne de contrôle intégrée apparaîtra toujours dans la fenêtre de test lorsque le test est effectué correctement, que des antigènes viraux de la grippe A soient présents ou absents dans l'échantillon.
  • Résultat précis en 15 minutes
  • Procédure en une seule étape, aucun équipement nécessaire
  • Aucune réaction croisée
  • Sensibilité, spécificité et précision élevées
  • Marquage CE
  • Usage exclusivement réservé à des professionnels
  • Ce test est réservé aux professionnels de la santé et ne doit pas être utilisé à domicile. Il ne peut être utilisé seul comme base pour le diagnostic et l'exclusion de cas.
Spécification
Marquage CE Auto-déclaration
Clia Complexity Sans objet
Substances à analyser détectables Grippe
Méthode de détection Flux latéral immunochromatographique
Format Carte de test
Type d’échantillon Prélèvement nasopharyngé humain, écouvillonnage nasal humain, échantillons de ponction nasale humaine
Sensibilité 1,2 x 103 DICT50/ml
Type Test rapide
À utiliser avec (application) Detección cualitativa de antígenos de nucleoproteína de influenza tipo A en hisopos nasofaríngeos humanos, hisopos nasales y muestras de aspirado nasal.
Forme Prêt à l’emploi (RTU)