Learn More
Thermo Scientific™ Système RapID™ NF PLUS
Code produit 11484139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 panels/kit
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484139 20 panels/kit 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11484139 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R8311005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    264.17€ / 20 tests
    Économisez 72.83€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiez plus de 70 bacilles Gram-négatifs, oxydase-positifs et importants d’un point de vue médical, y compris Vibrio spp. en à peine quatre heures à l’aide de ce système d’identification rapide.
Identifiez plus de 70 bacilles Gram-négatifs, oxydase-positifs et importants d’un point de vue médical, y compris Vibrio spp. en à peine quatre heures à l’aide du système Thermo Scientific™ RapID™ NF PLUS, un système d’identification s’appuyant sur une technologie enzymatique.
Le Système RapID NF PLUS est une micro-méthode qualitative utilisant des substrats classiques et chromogènes pour l’identification de bactéries Gram-négatives, importantes d’un point de vue médical et qui ne fermentent pas le glucose, ainsi que d’une sélection d’autres bactéries Gram-négatives, fermentant au glucose et n’appartenant pas à la famille des Enterobacteriaceae, qui ont été isolées à partir d’échantillons cliniques humains.
  • Inoculation en une seule étape : Une réduction du temps de préparation pour une productivité accrue
  • Identification microbienne manuelle simplifiée : Pas d’huile, pas de pipetage, pas d’incubation de 24 heures
  • Incubation de quatre heures* : Des résultats plus rapides pour une réponse plus rapide
  • Procédure normalisée : réduction de la consommation de consommables pour une économie de temps et d’argent
  • Réactions colorées visibles : réduction de la subjectivité dans l’interprétation
  • Rapports de meilleure qualité : plus de souches référencées, mises à jour perfectionnées
*Incubation de deux heures pour le système RapID SS/u.
Une galerie en plastique transparent présente des puits contenant des réactifs déposés. L’inoculation de chaque puits est simultanée avec un volume prédéterminé d’inoculum. Une suspension de l’organisme à tester est préparée dans la solution d’inoculation RapID. Elle est utilisée comme inoculum qui réhydrate et lance les réactions de test.
Après l’incubation, chaque puits est examiné pour évaluer sa réactivité en observant le développement d’une couleur. Dans certains cas, des réactifs doivent être ajoutés aux puits pour permettre un changement de couleur. Un code résultant des puits positifs ou négatifs est généré. Il sert de base pour identifier l’isolat en comparant les résultats de tests aux modèles de stockés dans une base de données ou avec un Code Compedium (logiciel ERIC).
Requiert :
RapID Spot Indole, Réf. R8309002 ; RapID Nitrate A, Réf.R8309003 ; RapID Nitrate B, Réf. R8309004 ; RapID Inoculation Fluid, Réf. R8325106
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous consulter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Système RapID NF PLUS
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Bacilles oxydase-positifs, Gram-négatifs, y compris Vibrio spp.
Type d’emballage 1 boîte
Quantité 20 panels/kit