Learn More
Thermo Scientific™ Réactif RapID™ Nitrate A
Code produit 13285559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 ml/flacon
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13285559 15 ml/flacon 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13285559 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R8309003
 Article restreint
En stock
Effectuez le test nitrite Thermo Scientific™ RapID™ à l’aide du réactif de nitrate A Thermo Scientific RapID prêt à l’emploi.
Effectuez le test nitrite Thermo Scientific™ RapID™ à l’aide du réactif de nitrate A Thermo Scientific RapID.
Ce produit s’utilise avec les systèmes suivants : RapID CB PLUS (R8311008), RapID NF PLUS (R8311005), RapID ONE (R8309002), RapID NH (R8311001), RapID STAPH PLUS (R8309003) et RapID NH (R8311001).
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour vous offrir une solution complète et rapide dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Réactif RapID Nitrate A
Marquage CE Oui
Format Flacon
À utiliser avec (équipement) RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003, RapID NH System (R8311001)
Type d’emballage 1 boîte
Quantité 15 ml/flacon