Learn More
Thermo Scientific™ Système RapID™ ONE
Code produit 11494139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 panels/kit
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494139 20 panels/kit 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11494139 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R8311006
 Article restreint
En stock
Identifiez plus de 70 bactéries Oxydase-négatives à Gram-négatif et d’intérêt médical important en quatre heures seulement en utilisant ce système d’identification rapide.
Identifiez plus de 70 bacilles à gram négatif et négatives à l’oxydase, importantes d’un point de vue médical, en à peine quatre heures à l’aide du système Thermo Scientific™ RapID™ ONE, un système d’identification basé sur une technologie enzymatique.
Le système RapID ONE est une micro-méthode qualitative qui utilise des substrats conventionnels et chromogènes pour identifier des bacilles Enterobacteriaceae d’intérêt médical important et d’autres bacilles Oxydase-négatives à Gram-négatif sélectionnés et isolés à partir d’échantillons cliniques humains.
  • Inoculation en une étape : diminue le temps de préparation, pour une productivité maximale
  • Identification microbienne manuelle simplifiée : pas d’huile, pas de pipetage, pas besoin d’attendre 24 heures
  • Incubation en quatre heures* : des résultats plus rapides pour une réponse plus rapide
  • Procédure normalisée : réduction de la consommation de consommables pour une économie de temps et d’argent
  • Réactions colorées visibles : réduction de la subjectivité pour une diminution de la répétition des tests
  • Meilleurs résultats : plus de couverture, mises à jour perfectionnées
*Incubation en deux heures pour RapID SS/u.
Un plateau en plastique transparent contient des puits imprégnés de réactifs, ce qui permet l’inoculation simultanée de chaque cavité avec un volume prédéterminé d’inoculum. Une suspension d’organisme test introduite dans le liquide d’inoculation RapID est utilisée comme inoculum , réhydrate et amorce les réactions de test.
Après l’incubation, chaque cavité est examinée pour évaluer sa réactivité en observant le développement d’une couleur. Dans certains cas, des réactifs doivent être ajoutés aux cavités pour fournir un changement de couleur. Le modèle résultant de scores positifs et négatifs sert de base pour identifier la souche en comparant les résultats des tests aux modèles de réaction stockés dans une base de données ou avec un Code Compedium généré par ordinateur (ERIC).
Requiert :
RapID Spot Indole (R8309002) et liquide d’inoculation RapID (R8325102).
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour vous offrir une solution complète et rapide dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Système RapID ONE
Marquage CE Oui
Type d’emballage 1 boîte
Quantité 20 panels/kit