Learn More
Thermo Scientific™ Kit QC RapID™
Code produit 12995973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 anses/boîte
Type de produit:
Acinetobacter baumannii
Arcanobacterium pyogène
Bacteroides uniformis
Candida albicans
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecalis
Haemophilus influenzae type a
Staphylococcus haemolyticus
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
12995973 5 anses/boîte Bacteroides uniformis 1 pièce
12915983 5 anses/boîte Staphylococcus haemolyticus 1 pièce
12905983 5 anses/boîte Haemophilus influenzae type a -
12985973 5 anses/boîte Arcanobacterium pyogène 1 pièce
12975973 5 anses/boîte Enterobacter aerogenes 1 pièce
12925983 5 anses/boîte Enterococcus faecalis 1 pièce
12978244 5 anses/boîte Acinetobacter baumannii -
12955983 5 anses/boîte Candida albicans 1 pièce
12945983 5 anses/boîte Enterobacter aerogenes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 12995973 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4653050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    393.19€ / 1 pièces
    Économisez 201.81€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Bénéficiez d’une récupération plus rapide, d’une viabilité améliorée et de capacités d’isolement direct avec des organismes CQ fabriqués à l’aide d’une technologie exclusive unique de préservation sur gel.
Garantissez une bonne performance, des résultats de tests cliniques reproductibles et une évaluation microbiologique fiable des échantillons pharmaceutiques et alimentaires avec les organismes de contrôle qualité Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Les sets de contrôle qualité Thermo Scientific™ RapID™ incluent des organismes CQ prêts à l’emploi au format Culti-Loops, qui sont des oeses bactériologiques jetables prêtes à l’emploi contenant des micro-organismes viables stabilisés dans une matrice gélifiée unique.
Si vous recherchez des résultats de qualité fiables, faites confiance aux organismes de contrôle qualité Thermo Scientific, fruits avec plus de 30 ans d’expertise dans la fabrication et le conditionnement des micro-organismes contrôlés.
Confort
  • Diminuez les coûts et le temps inutiles grâce à des oeses pour un ensemencement direct ne nécessitant aucune réhydratation.
Performances
  • Obtenez une viabilité et une récupération accrues grâce aux organismes préservés sur gel.
Valeur
  • Consolidez vos commandes et les frais d’expédition en passant par un seul fournisseur pour vos milieux de culture de haute qualité et vos organismes de contrôle qualité.
Confiance
  • Bénéficiez d’une traçabilité totale avec les souches ATCC™ sous licence
Efficacité
  • Disposez d’une documentation précise et pratique avec les étiquettes détachables et transférables.
Sécurité
  • Réduisez le risque de contamination et d’infection grâce à un produit qui ne nécessite aucune manipulation d’organismes.
  • Plus de 600 organismes de contrôle qualité, dont des sets pratiques pour les systèmes d’identification couramment utilisés
  • Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA
  • Membre du programme ATCC™ Licensed Derivative
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
*L’emblème ATCC Licensed Derivative™, le logo ATCC Licensed Derivative™ et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™. Thermo Fisher Scientific détient une licence lui permettant d’utiliser ces marques commerciales et de vendre les produits dérivés des cultures ATCC™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit de CQ/3 ANA II RapID™
Format Culti-Loops
Type de produit Bacteroides uniformis
Classe d’organisme cible Panel d’organismes
Type de test CQ qualitatif
Quantité 5 anses/boîte
Espèces Bacteroides uniformis, Clostridium sordellii, Parabacteroides distasonis