Learn More
MP Biomedicals Test rapide combiné Salmonella typhi IgG/IgM
Code produit 30280610 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Antigène de Informations hormonales
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280610 Antigène de Informations hormonales 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280610 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07SAL025AB
 Article restreint
En stock
Le test combiné rapide Salmonella typhi IgG/IgM est utilisé pour la détection qualitative des anticorps Salmonella typhi dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.
  • La carte de test combinée rapide Salmonella typhi IgG/IgM est un test immunochromatographique sur membrane.
  • Il est conçu pour la détermination qualitative rapide des anticorps IgG et IgM dirigés contre Salmonella typhi dans le sérum, le plasma ou le sang total humains.
  • Les antigènes de S.typhi conjugués à l'or colloïdal se combinent avec des anticorps spécifiques (IgG et/ou IgM) de S.typhi, s'ils sont présents dans l'échantillon.
  • Ces complexes se déplacent vers les zones de test par capillarité et sont capturés par des anticorps anti-S. typhi IgG et/ou IgM pré-immobilisés dans la membrane, ce qui conduit à la formation d'une bande colorée et indique un résultat de test positif.
  • Ce test est réservé aux professionnels de la santé. Il ne peut être utilisé seul comme base pour le diagnostic et l'exclusion de cas.
  • Marquage CE
  • Résultat précis en moins de 20 minutes
  • Procédure en une seule étape
  • Usage professionnel
Spécification
Marquage CE Auto-déclaration
Clia Complexity Sans objet
Substances à analyser détectables Antigène de Informations hormonales
Format Carte de test
Type d’échantillon Sang total humain, sérum humain, plasma humain
Sensibilité Déterminé par la méthode de chimioluminescence : 2,38 (valeur S/CO) pour les IgG de Ac  2,57 (valeur S/CO) pour les IgM de Ac Malanella tyhi
Type Test rapide
À utiliser avec (application) Para la detección cualitativa de anticuerpos contra Salmonella typhi en sangre completa, suero o plasma humano. La prueba está destinada a ayudar en el diagnóstico rápido de la infección por S. typhi, responsable de la fiebre tifoidea.
Forme Prêt à l’emploi (RTU)