Learn More
MP Biomedicals Test rapide de détection de l’antigène du SARS-CoV-2
Code produit 17287736 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 tests
Conditionnement:
1 test
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17287736 1 tests 1 test
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17287736 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07AG6001BSDEENFR
Offres à durée limitée
Utilisez le code promo 29742
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La carte de test rapide de l’antigène du SARS-CoV-2 est un test de diagnostic in-vitro à usage privé.Il est utilisé pour détecter les antigènes du SARS-CoV-2 à partir d’écouvillons nasaux antérieurs.
  • Prélèvement facile à l’aide d’échantillons par écouvillonnage nasal antérieur
  • Résultats en 15 minutes
  • Fonctionne avec un écouvillon nasal de 2,5 cm
  • Spécificité 99,20 %, sensibilité 96,77 %, précision 98,72
  • Comprend tous les consommables nécessaires
  • Aucune contamination croisée avec d’autres coronavirus comme le MERS, 229E, NL63, OC43 ou la grippe A ou B
Énoncé d’utilisation :Test pour l’autodiagnostic par des non-professionnels avec certification CE
Spécification
Certifications/Conformité Test automatique certifié CE pour une utilisation privée / à domicile
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Substances à analyser détectables Protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2 (protéine N)
Type d’échantillon Écouvillon nasal
Sensibilité 0,9677
Type Test rapide
À utiliser avec (application) Détermination qualitative rapide de l’antigène du virus SARS-CoV-2
Comprend Cassette de test de l’antigène du SARS-CoV-2 (sachet en feuille de métal scellé), écouvillon stérile, tube d’extraction, solution d’extraction, mode d’emploi
Quantité 1 tests
Spécificité 0,992
Heure du test Résultats en 15 minutes