Learn More
Thermo Scientific™ Réactif RapID™ Spot Indole
Code produit 12853693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 ml/flacon
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12853693 15 ml/flacon 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12853693 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R8309002
 Article restreint
En stock
Effectuez le test d’indole Thermo Scientific™ RapID™ à l’aide du réactif d’indole ponctuel prêt à l’emploi Thermo Scientific RapID.
Effectuez le test d’indole Thermo Scientific™ RapID™ à l’aide du réactif d’indole ponctuel Thermo Scientific RapID.
Ce produit s’utilise avec les systèmes suivants : RapID SS/u (R8311004), RapID ANA II (R8311002), RapID NF PLUS (R8311005), RapID ONE (R8309002), RapID NH (R8311001).
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Réactif RapID Spot Indole
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables bactéries oxydase-négatives, bactéries à Gram-négatif
Format Flacon
À utiliser avec (équipement) RapID SS/u System (R8311004), RapID ANA II System (R8311002), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001)
Type d’emballage 1 boîte
Quantité 15 ml/flacon