Learn More
Thermo Scientific™ Système RapID™ SS/u
Code produit 13225619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 panels/kit
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13225619 20 panels/kit 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13225619 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R8311004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.43€
    183.15€ / 20 pièces
    Économisez 124.28€
    40% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiez les pathogènes généralement présents dans les voies urinaires en seulement deux heures grâce à ce système d’identification rapide.
Identifiez les pathogènes généralement présents dans les voies urinaires en seulement deux heures à l’aide du système Thermo Scientific™ RapID™ SS/u, un système d’identification basé sur une technologie enzymatique.
Le système RapID SS/u est fondé sur une microméthode qualitative utilisant des substrats conventionnels et chromogènes pour l’identification de micro-organismes sélectionnés présentant une importance médicale et généralement isolés à partir d’échantillons d’urine.
  • Inoculation en une seule étape : temps de préparation réduit pour une productivité augmentée
  • Identification microbienne manuelle en toute simplicité : pas d’huile, pas de pipetage, pas d’incubation pendant 24 heures
  • Incubation en quatre heures* : délai d’obtention des résultats réduit pour une réponse plus rapide
  • Procédure commune : réduction du nombre de réactifs pour une économie de temps et d’argent
  • Visibilité des couleurs de réaction : diminue l’importance de la subjectivité et donc le nombre de répétitions des essais
  • Rapports améliorés : une plus grande base de données, des mises à jour avancées
*Incubation en deux heures pour RapID SS/u.
Un plateau en plastique transparent contient les puits imprégnés de réactif, ce qui permet une inoculation simultanée de chaque cavité avec un volume prédéterminé d’inoculum. Une suspension d’organismes à tester dans le liquide d’inoculation RapID est utilisée comme inoculum, ce qui permet de réhydrater et d’initier les réactions de test.
Après l’incubation, chaque cavité est examinée afin d’évaluer sa réactivité en contrôlant le développement d’une couleur. Dans certains cas, des réactifs doivent être ajoutés aux cavités pour obtenir un changement de couleur. L’ensemble des résultats positifs ou négatifs obtenu sert de base pour l’identification de la souche test en comparant les résultats d’essai aux modèles enregistrés dans une base de données ou via l’utilisation d’un logiciel (ERIC).
Requiert :
RapID Spot Indole (R8309002) et liquide d’inoculation RapID (R8325102).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé, ainsi qu’une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic pour offrir rapidement la solution complète dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Système RapID SS/u
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Agents pathogènes présents dans les voies urinaires
Type d’emballage 1 boîte
Quantité 20 panels/kit