Learn More
Thermo Scientific™ Système RapID™ STR
Code produit 11474139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 panels/kit
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474139 20 panels/kit 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11474139 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R8311003
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiez les streptocoques et les germes associés en à peine quatre heures à l’aide de ce système d’identification rapide qui s’appuie sur une technologie enzymatique.
Identifiez les streptocoques et les germes associés en à peine quatre heures à l’aide du système Thermo Scientific™ RapID™ STR, un système d’identification basé sur une technologie enzymatique.
Le système RapID STR est une micro-méthode qualitative utilisant des substrats classiques et chromogènes pour l’identification des streptocoques et des organismes associés importants d’un point de vue médical et qui ont été isolés à partir d’échantillons cliniques humains.
  • Inoculation en une seule étape : réduction du temps de préparation pour une productivité accrue
  • Identification microbienne manuelle simplifiée : pas d’huile, pas de pipetage, pas d’incubation de 24 heures
  • Incubation de quatre heures* : des résultats plus rapides pour une réponse plus rapide
  • Procédure commune : consommation réduite de consommables pour un gain de temps et d’argent
  • Réactions avec des couleurs bien visibles : réduction de la subjectivité diminuant les répétitions de tests
  • Meilleurs résultats : gamme plus étendue, mises à jour avancées
*Incubation de deux heures pour le système RapID SS/u.
Un plateau en plastique transparent se compose de puits imprégnés de réactif, ce qui permet l’inoculation simultanée d’un volume prédéterminé d’inoculum dans chaque puits. Une suspension d’organismes est ensemencée dans le liquide d’inoculation RapID, ce qui permet de réhydrater et d’initier les réactions.
Après l’incubation, chaque puits est examiné pour évaluer sa réactivité en contrôlant le développement d’une couleur. Dans certains cas, des réactifs doivent être ajoutés aux puits pour provoquer un changement de couleur. Le modèle résultant des scores positifs et négatifs sert de base pour l’identification de la souche en comparant les résultats des tests aux modèles de réactions stockés dans une base de données, ou via l’utilisation d’un recueil de codes générés par ordinateur (ERIC).
Matériel nécessaire :
Liquide d’inoculation RapID (R8325102).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Système RapID STR
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Streptocoques et germes associés
Type d’emballage 1 boîte
Quantité 20 panels/kit