Learn More
MP Biomedicals Rapide V. Test de dépistage du choléra O139
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Rapide V. Le test Cholerae O139 est un test immunochromatographique sur membrane qui utilise des anticorps très sensibles pour détecter les antigènes de V. cholerae dans des échantillons de selles, d'eau environnementale ou d'aliments solides.
- Le tampon réactif de la bandelette de test contient de l'or colloïdal coloré conjugué à des anticorps monoclonaux dirigés contre les antigènes de V. cholerae O139.
- La membrane de réaction contient les anticorps secondaires pour les antigènes de V. cholerae O139, qui sont pré-immobilisés dans la ligne de test.
- Ce test est réservé aux professionnels de la santé. Il ne peut être utilisé seul comme base pour le diagnostic et l'exclusion de cas.
- Marquage CE
- Résultat précis en moins de 10 minutes
- Procédure en une seule étape
- Aucune réaction croisée
- Usage professionnel
Spécification
Spécification
| Maladie | Choléra |
| Forme | Carte de test |
| Méthode de détection | Détection rapide |
| Type d’échantillon | Échantillon pour l’environnement, Muestra de comida |
| Espèces | Vibrio cholerae serougrupo O139 |
| Vitesse de réaction | 10 min |
Nom du produit
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?