Learn More
Thermo Scientific™ Système RapID™ YEAST PLUS
Description
Identifiez plus de 40 levures en à peine quatre heures à l’aide du système Thermo Scientific™ RapID™ YEAST PLUS, un système d’identification basé sur une technologie enzymatique.
- Inoculation en une seule étape : réduction du temps de préparation pour une productivité accrue
- Identification microbienne manuelle simplifiée : pas d’huile, pas de pipetage, pas d’incubation de 24 heures
- Incubation de quatre heures* : des résultats plus rapides pour une réponse plus rapide
- Procédure commune : consommation réduite de consommables pour un gain de temps et d’argent
- Réactions avec des couleurs bien visibles : réduction de la subjectivité diminuant les répétitions de tests
- Meilleurs résultats : gamme plus étendue, mises à jour avancées
*Incubation de deux heures pour le système RapID SS/u.
Un plateau en plastique transparent se compose de puits imprégnés de réactif, ce qui permet l’inoculation simultanée d’un volume prédéterminé d’inoculum dans chaque puits. Une suspension d’organismes est ensemencée dans le liquide d’inoculation RapID, ce qui permet de réhydrater et d’initier la réaction des tests.
Après l’incubation, chaque puits est examiné pour évaluer sa réaction en contrôlant le développement d’une couleur. Dans certains cas, des réactifs doivent être ajoutés aux puits pour provoquer un changement de couleur. Le modèle résultant des scores positifs et négatifs sert de base pour l’identification de la souche en comparant les résultats des tests aux modèles de réaction stockés dans une base de données, ou via l’utilisation d’un recueil de codes générés par ordinateur (ERIC).
Matériel nécessaire :
Liquide d’inoculation RapID (R8325106)
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin .
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Système RapID YEAST PLUS |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | Levures |
| Type d’emballage | 1 boîte |
| Quantité | 20 panels/kit |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.