Learn More
Thermo Scientific™ Kit ID d’équidé RapidFinder™
Code produit 17267254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
48 reactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17267254 48 reactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17267254 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A15570
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Le kit ID d’équidé RapidFinder™ permet une détection simple et fiable de la viande de cheval dans les échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.
  • Permet une détection simple et fiable de la viande de cheval dans les échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.
  • La méthode fonctionne par détection de l’ADN de cheval (Equus caballus) par PCR en temps réel.
  • Contrairement aux méthodes basées sur ELISA, le kit ID d’équidé RapidFinder™ détecte à la fois la viande de cheval crue et la viande de cheval traitée.
  • Fournit une sensibilité jusqu’à 0,01 % d’ADN de viande de cheval lorsqu’il est utilisé avec le kit d’extraction d’OGM.
  • Un contrôle positif est inclus dans le kit (0,1 % d’ADN équin) qui peut être utilisé comme référence pour définir le seuil de détection du dosage.
  • Le dosage est compatible avec les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast, et 7300.
Incluent :
  • Master Mix équin : conserver entre -5° et -30°C
  • Master Mix général : conserver entre 2° et 8°C
  • Contrôle positif : conserver entre -5° et -30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Master Mix équin : conserver entre -5 et -30°C.
Master Mix général : conserver entre 2–8°C.
Contrôle positif : conserver entre -5 et -30°C.
Type de kit Kit ID d’équidé
Gamme de produits RapidFinder
Quantité 48 reactions
Nbre de réactions 48 réactions