Learn More
Thermo Scientific™ Kit ID de porc RapidFinder™
Code produit 15845265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
48 reactions
Conditionnement:
48 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15845265 48 reactions 48 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15845265 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A24392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00€
    639.49€ / 48 réactions
    Économisez 120.51€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Le kit ID de porc RapidFinder™ permet une détection simple et fiable de porc dans les échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.
  • Permet une détection simple et fiable du porc dans les échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.
  • La méthode fonctionne par détection de l’ADN porcin, ouSus scrofa, par PCR en temps réel.
  • Contrairement aux méthodes basées sur ELISA, le kit ID de porc RapidFinder™, lorsqu’il est utilisé avec le kit d’extraction d’OGM (4466336) pour la préparation des échantillons, détecte à la fois le porc cru et le porc traité, et fournit une sensibilité jusqu’à 0,01 % d’ADN porcin.
  • Le contrôle positif inclus, qui comprend 0,1 % d’ADN porcin, peut être utilisé comme référence pour définir le seuil de détection du dosage.
  • Simple dosage basé sur la PCR en temps réel, sans électrophorèse
  • Le dosage est compatible avec les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast, et 7300.
Incluent :
  • Master Mix porcin (conserver à -20°C)
  • Master Mix général (conserver à 4°C ou -20°C)
  • Contrôle positif (conserver à -20°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 1 tube chacun de :
Master Mix porcin (conserver à -20°C)
Master Mix général (conserver à 4°C ou -20°C)
Contrôle positif (conserver à -20°C)
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System
Gamme de produits RapidFinder
Type de produit Kit d’identification porcine
Quantité 48 reactions
Nbre de réactions 48 réactions
Type d’échantillon Échantillons alimentaires & environnementaux