Learn More
Thermo Scientific™ Kit ID de ruminant RapidFinder™
Code produit 15880017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
48 reactions
Conditionnement:
48 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15880017 48 reactions 48 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15880017 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A24396
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit ID de ruminant RapidFinder™ permet une détection simple et fiable de la viande de ruminants dans les échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.
  • Permet une détection simple et fiable de la viande de ruminants dans les échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.
  • La méthode fonctionne par détection de l’ADN de Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Cervus elaphus et Capreolus capreolus, autrement dit à l’ADN de bœuf, de mouton, de chèvre et de cerfs, par PCR en temps réel.
  • Contrairement aux méthodes basées sur ELISA, le kit ID de ruminant RapidFinder™, lorsqu’il est utilisé avec le kit d’extraction d’OGM (4466336) pour la préparation des échantillons, détecte à la fois la viande de ruminants crue et la viande de ruminants traitée, et fournit une sensibilité jusqu’à 0,01 % d’ADN de ruminant.
  • Le contrôle positif inclus dans le kit, qui comprend 0,1 % d’ADN de ruminant, peut être utilisé comme référence pour définir le seuil de détection du dosage.
  • Simple dosage basé sur la PCR en temps réel, sans électrophorèse
  • Le dosage est compatible avec les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast, et 7300.
Incluent :
  • Master Mix de ruminant (conserver à -20°C)
  • Master Mix général (conserver à 4°C ou -20°C)
  • Contrôle positif (conserver à -20°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 1 tube chacun de :
Master Mix de ruminant (conserver à -20°C)
Master Mix général (conserver à 4°C ou -20°C)
Contrôle positif (conserver à -20°C)
Méthode de détection Amorce-sonde
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System
Type de kit Kit ID de ruminant
Gamme de produits RapidFinder
Quantité 48 reactions
Espèces Ruminants
À utiliser avec (application) Industrie alimentaire
Nbre de réactions 48 réactions
Type d’échantillon Échantillons alimentaires & environnementaux