Learn More
Rapidosept, TRC
Code produit 30416037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416037 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416037 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR1245001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Formule moléculaire C7 H6 Cl2 O
Quantité 1 g
Synonyme (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept
Formule InChI InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
SMILES OCc1ccc(Cl)cc1Cl
Nom IUPAC (2,4-dichlorophényl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 177.03
Poids de la formule 175.9796