Learn More
Labconco™ Système d’évaporation RapidVap N2 avec liaison RS-232, 230 V.
Code produit 15769944 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3,6 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15769944 3,6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15769944 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7910011
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
S’évapore en utilisant un mouvement de vortex, de la chaleur et de l’azote
  • Idéal pour les tests de toxicologie et l’analyse environnementale
  • Alternative efficace aux évaporateurs Kuderna-Danish et rotatifs
  • Le collecteur d’azote permet à l’opérateur d’introduire de l’azote dans certains échantillons
  • Traite jusqu’à huit échantillons à la fois
    • Capacité maximale de volume individuel : 450 ml
  • Choix de deux signaux de fin de course :
    • Signal temporisé : le minuteur électrique met le système en pause, avertit l’utilisateur lorsque le temps de réglage est écoulé
    • Signal de température : le système surveille la différence de température entre le bloc d’échantillons et le chauffage causée par le refroidissement évaporatif
      • Lorsque l’évaporation est presque terminée, deux temps s’égalisent, ce qui provoque le déclenchement de l’alarme et le clignotement du témoin PREHEAT/END ALARM
    • Disponible avec liaison RS-232 à l’arrière de l’unité pour une communication bidirectionnelle
  • Amélioration du panneau de commande
  • L’affichage LCD facile à lire invite l’opérateur à programmer les paramètres souhaités et affiche la vitesse vortex en pourcentage, les températures réelles et définies en °C et le temps total restant en min.
    • Entrez jusqu’à neuf protocoles différents dans la mémoire pour obtenir des paramètres de test précis
  • Système de chauffage avancé
  • Le système de chauffage par bloc sec sans contamination et entretien de 1 000 W accélère le taux d’évaporation en fournissant une quantité contrôlée de chaleur allant de la température ambiante jusqu’à 100°C.
  • Le chauffage et le bloc d’échantillons se déplacent en tandem pour un transfert de chaleur plus efficace
  • Les signaux d’alarme sont terminés, ce qui permet de laisser les échantillons sans surveillance tout en s’évaporant jusqu’au point final souhaité
  • Le moteur CC sans balais assure un fonctionnement sûr et sans entretien et offre une puissance à vitesse variable et lisse jusqu’à 500 tr/min.
  • Ne produit pas d’étincelles potentiellement dangereuses
  • Durabilité accrue
  • Les systèmes peuvent être utilisés avec une large gamme de produits chimiques forts
  • Socle en aluminium recouvert de poudre avec boîtier supérieur en plastique acrylique/PVC lisse et résistant aux solvants
  • La chambre en aluminium avec revêtement en PTFE conduit la chaleur efficacement et résiste à la corrosion
  • Tous les composants mécaniques sont isolés des vapeurs chimiques pour une durée de vie plus longue
  • Le couvercle en verre résistant aux produits chimiques offre une visibilité des échantillons et des détachants pour le nettoyage
  • Deux pinces maintiennent fermement le couvercle en place
  • Un joint sans phénol de 2 m (6,5 ft) assure l’étanchéité sans risque de contamination par le phénol
  • La liaison RS-232 en option permet d’effectuer et de surveiller toutes les fonctions du panneau avant à partir d’un ordinateur personnel
  • Les modèles 230 V sont marqués CE
  • Orifice d’échappement avec ventilateur intégré : 1,8 m (6 ft) de tubulure d’échappement pour évacuer les vapeurs de solvants toxiques dans la hotte d’aspiration
  • Huit bouchons en verre en polyéthylène
  • Orifice d’entrée d’azote avec filetage mâle 1/4 NPT
  • Le bloc d’échantillons en aluminium revêtu de PTFE contient 8 tubes de 600 ml
  • Cordon et fiche
Spécifications :
  • Avec diamètre monté sur le côté : 5 cm (2 po)
  • Dimensions (couvercle fermé) : 48,3 x 55,1 x 34,3 cm (19 x 21,75 x 13,5 in)
Spécification
Certifications CE
Fréquence 50/60 Hz
Capacité 8 places bock
Comprend Bloc d’échantillons, couvercle en verre, collecteur d’azote
Poids à l’expédition (impériale) 107 lb
Poids à l’expédition (métrique) 49 kg
Type Système d’évaporation de paillasse sèche RapidVap N2
Tension 230 V
Volume (impérial) 121 oz.
Volume (métrique) 3,6 L
Matériau de la cuve Aluminium revêtu de PTFE
Ampérage 4,5 A
Longueur (impériale) 19 po
Hauteur (impériale) 13,5 po
Hauteur (métrique) 34 cm
Longueur (métrique) 48 cm
Matériau Aluminium avec revêtement en PTFE
Vitesse 500 tr/min
Type de prise CEE 7/7
Poids (impériale) 99 lb
Poids (métrique) 45 kg
Largeur (métrique) 55 cm
Largeur (impériale) 21,7 in
Dimensions (L x l x H) 55,1 x 48,3 x 34,3 cm