Learn More
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya (RVS) Peptone Broth
Code produit 11934042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids plein:
10 ± 0,5 ml
Format:
Tube
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids plein Format Conditionnement
11934042 10 ± 0,5 ml Tube 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11934042 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TV5036E
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Selectively enrich for the isolation of Salmonella species with Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth prepared media tubes.
Selectively enrich for the isolation of salmonellae from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth prepared media tubes. RVS Peptone Broth exploits characteristics of Salmonella species when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements.
Le bouillon de peptone RVS est une modification du bouillon d’enrichissement Rappaport-Vassiliadis (RV) décrite précédemment par van Schothorst et Renauld2. Les modifications de l’ancienne formule sont les suivantes :
1. Ajout de phosphate d’hydrogène dipotassium pour tamponner le milieu afin que le pH soit maintenu
pendant le stockage du bouillon préparé.
2. Clarification de la concentration optimale de chlorure de magnésium 6H2O.
Les deux modifications sont connues pour améliorer la fiabilité de bouillon d’enrichissement1. Peterz et coll.3 ont également
souligné l’importance de la concentration de chlorure de magnésium dans le milieu final.
Le bouillon peptone soja de Rappaport-Vassiliadis repose sur la nouvelle formulation et est recommandé comme milieu d’enrichissement sélectif pour l’isolement des salmonelles dans des échantillons alimentaires et environnementaux. Il peut également être utilisé pour isoler les salmonelles des matières fécales humaines sans avoir besoin de préenrichissement.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu de gentiane perle, transparent
Contenu et stockage 2 à 25°C
Description Bouillon peptone soja de Rappaport-Vassiliadis (RVS)
Format Tube
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Bouillon
Volume plein 10 mL
Poids plein 10 ± 0,5 ml
Type d’emballage 50 tubes dans une boîte en carton
Quantité 50/boîte
For Laboratory use only