Learn More
Abnova™ RASGRP4 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Code produit 16197243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16197243 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16197243 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00115727T01.100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Human overexpression lysate
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description RASGRP4 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène NM_170603
Poids moléculaire Theoretical M.W. 74.14kDa
Plasmide pCMV-RASGRP4 full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-RASGRP4 antibody (Mfr. No. H00115727-B01) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.