Learn More
Raspberry ketone, MedChemExpress
Code produit 16479156
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16479156 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1426
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Raspberry ketone is a major aromatic compound of red raspberry, widely used as a fragrance in cosmetics and as a flavoring agent in foodstuff; also shows PPAR-α agonistic activity.
Raspberry ketone is a major aromatic compound of red raspberry, widely used as a fragrance in cosmetics and as a flavoring agent in foodstuff
Spécification
Nom chimique ou matériau Raspberry ketone
CAS 5471-51-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H12O2
Quantité 100 mg
Synonyme Frambione 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (609.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CCC1=CC=C(O)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus