Learn More
Gibco™ Rat BCRP Vesicles
Code produit 10589710 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10589710 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10589710 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur GM0007
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les vésicules BSEP de rat sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport de BCRP insérée (protéine associée à la résistance médicamenteuse dans le cas du cancer du sein, ABCG2). Nos vésicules BCRP de rat peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les BCRP dans les dosages in vitro.
Rat BCRP Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted BCRP transport protein (Breast Cancer Resistance Protein, ABCG2). Our Rat BCRP Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with BCRP in in vitro assays. BSEP is an ATP-binding cassette (ABC) transporter associated with multidrug resistance, which carries various anti-cancer drugs such as topotecan, methotrexate and mitoxantrone.
Les vésicules BSEP de rat sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport de BCRP insérée (protéine associée à la résistance médicamenteuse dans le cas du cancer du sein, ABCG2). Nos vésicules BCRP de rat peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les BCRP dans les dosages in vitro. Le BSEP est un transporteur de cassettes liant l’ATP (ABC) associé à la multirésistance aux médicaments, qui transporte divers médicaments anti-cancer comme le topotécan, le méthotrexate et la mitoxantrone.
Utilisez des vésicules BCRP de rat pour :
• Étudier les interactions avec les transporteurs de vos candidats-médicament
• Évaluer le potentiel des interactions entre médicaments médiées par transporteur
• Obtenir des résultats de haute qualité avec un rapport signal-bruit élevé
Concept de vésicules Behind ABC Transporter
Les vésicules de transporteur ABC sont des réactifs efficaces et faciles à utiliser pour l’évaluation précoce du potentiel d’un substrat de candidat-médicament et d’une interaction médicamenteuse. Alors que les transporteurs ABC médient généralement l’exportation de substrats hors des cellules, les transporteurs exprimés sur ces vésicules inversées importent des substrats dans les vésicules. Il est donc possible d’évaluer quantitativement l’activité de transport de votre composé en déterminant la quantité incorporée dans les vésicules.
Résultats clairs et fiables
Préparées à partir de cellules Sf9 qui ont été modifiées pour surexprimer des transporteurs ABC spécifiques, ces vésicules “inside-out” fournissent des niveaux élevés d’activité de transporteur à faible bruit de fond, vous donnant un signal clair si votre composé est un substrat ou un inhibiteur d’un transporteur d’efflux spécifique.
Précisions sur le vésicule de transporteur
Les vésicules BCRP de rat font partie d’un plus grand groupe de vésicules de transporteur connues sous le nom de vésicules de transporteur ABC. Elles sont préparées à partir de membranes plasmiques purifiées isolées d’un système de cellules d’insectes (cellules Sf9 transfectées par baculovirus) exprimant le BCRP. Il est fortement exprimé dans des tumeurs comme le cancer du poumon et aussi dans de petites cellules épithéliales intestinales, des cellules parenchymateuses hépatiques, des cellules tubules rénales proximales et des cellules endothéliales cérébrovasculaires. Il est considéré comme un déterminant important de la disposition des médicaments, de par son rôle dans les processus tels que l’absorption au niveau de l’intestin grêle,l’excrétion dans la bile et l’urine et le passage au travers de la barrière hémato-encéphalique vers le SNC.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,5 ml
Pureté Niveau de recherche
Espèces hôtes Rat
Type de produit Vésicule de rat
Contenu et stockage Conservation à -80°C.
Format Flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme physique Congelé