Learn More
Novus Biologicals™ Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Code produit 18797053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18797053 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18797053 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82060713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.00€
    532.35€ / 0.1mg
    Économisez 30.65€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Nervous
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Pureté Protein
Spécificité du test Membrane Protein - Rat Normal Tissue: Brain
Fraction cellulaire Membrane
État des tissus Normal
Réactivité croisée Rat
Espèces hôtes Rat
Concentration 2 mg/mL
Type de produit Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche