Learn More
Gibco™ Rat BSEP Vesicles
Code produit 10161190 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10161190 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10161190 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur GM0006
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les vésicules BSEP de rat sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport BSEP insérée (pompe d’exportation des sels biliaires, ABCB11). Nos vésicules BSEP de rat peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les BSEP dans les dosages in vitro.
Rat BSEP Vesicles are insect-derived purified plasma membranes with inserted BSEP transport protein (bile salt export pump, ABCB11). Our Rat BSEP Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with BSEP in in vitro assays. BSEP is an ATP-binding cassette (ABC) transporter that plays a key role in bile acid excretion from the liver.
Les vésicules BSEP de rat sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport BSEP insérée (pompe d’exportation des sels biliaires, ABCB11). Nos vésicules BSEP de rat peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les BSEP dans les dosages in vitro. Le BSEP est un transporteur de cassettes liant l’ATP (ABC) qui joue un rôle clé dans l’excrétion d’acides biliaires du foie.
Utilisez les vésicules BSEP de rat pour :
• Examinez les interactions avec les transporteurs de vos médicaments candidats
• Évaluez la possibilité des interactions médicamenteuses impliquant des transporteurs
• Obtenez des résultats de haute qualité grâce à un grand rapport signal/bruit
Concept lié aux vésicules de transporteurs ABC
Les vésicules de transporteurs ABC sont des réactifs efficaces et faciles à utiliser pour l’évaluation précoce d’un substrat de médicament candidat et d’un potentiel d’interaction médicamenteuse. Alors que les transporteurs ABC médient généralement l’exportation de substrats hors des cellules, les transporteurs exprimés sur ces vésicules inversées importent des substrats dans les vésicules. Il est donc possible d’évaluer quantitativement l’activité de transport de votre composé en déterminant la quantité incorporée dans les vésicules.
Résultats clairs et fiables
Préparées à partir de cellules Sf9 qui ont été modifiées pour surexprimer des transporteurs ABC spécifiques, ces vésicules “inside-out” fournissent des niveaux élevés d’activité de transporteur à faible bruit de fond, vous donnant un signal clair si votre composé est un substrat ou un inhibiteur d’un transporteur d’efflux spécifique.
Précisions sur le vésicule de transporteur
Les vésicules BSEP de rat font partie d’un plus grand groupe de vésicules de transporteur connues sous le nom de vésicules de transporteur ABC. Elles sont préparées à partir de membranes plasmiques purifiées isolées d’un système de cellules d’insectes (cellules Sf9 transfectées par baculovirus) exprimant le BSEP. L’évaluation de l’activité inhibitrice des composés nouvellement développés vers le transport des acides biliaires médiés par BSEP (par exemple, le taurocholate) peut donner une indication de l’hépatotoxicité potentielle des composés.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,5 ml
Pureté Niveau de recherche
Espèces hôtes Rat
Type de produit Vésicule de rat
Contenu et stockage Conservation à -80°C.
Format Flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme physique Congelé