Learn More
Gibco™ Rat CNTF, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Description
Recombinant Rat CNTF is synthesized as a 199 amino acid polypeptide (22.7 kDa) lacking a hydrophobic N-terminal signal for secretion. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P20294 |
| À utiliser avec (application) | Functional Assay |
| Format | Lyophilized |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 25707 |
| Poids moléculaire | 22.7 kDa |
| Nom | Rat CNTF, Animal-Free |
| Méthode de purification | HPLC, SDS-PAGE |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |