Learn More
Gibco™ Rat Fetal Neural Stem Cell Kit
Code produit 10141858
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10141858 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10141858 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur N7744200
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Kit de cellules souches neurales fœtales de rat
Les cellules souches neurales fœtales de rat Gibco™ offrent une performance supérieure dans la culture cellulaire adhérente dans une matrice et dans les cultures de neurosphères en suspension. Les cellules sont isolées du cortex des rats Sprague-Dawley™ au jour E14 de la gestation. Chaque flacon contient 2 × 106 cellules viables. Pour des performances de croissance optimales, nous recommandons la culture et l’expansion des cellules dans des milieux sans sérum NSC StemPro™.
Les caractéristiques du kit de cellules souches neurales de fœtus de rat Gibco™ comprennent :
  • Performances supérieures dans les cultures adhérentes et sphéroïdes
  • >75 % des cellules conservent leur phénotype non différencié
  • Prend en charge la différenciation en neurones, astrocytes et oligodendrocytes
  • Kit fourni avec des cellules et des réactifs de culture associés
    À propos des cellules souches neurales
    Les cellules souches neurales (NSC) sont des cellules souches multipotentes auto-renouvelées du système nerveux qui peuvent se différencier en neurones, en oligodendrocytes et en astrocytes. Les cellules souches neurales multipotentes peuvent être isolées à partir de tissus du système nerveux central fœtal ou adulte, ou dérivées de cellules souches embryonnaires. Au cours du développement, la neurogenèse a lieu entre la troisième à la quatrième semaine de gestation et se poursuit dans des régions spécifiques du système nerveux central. En raison de leur capacité à générer des neurones et des cellules gliales, les cellules souches neurales constituent une ressource précieuse, non seulement pour les neurosciences, mais aussi pour le traitement potentiel des maladies neurodégénératives et des troubles neurologiques. Les CSN d’origine adulte ont tendance à être restreintes à l’échelle régionale et ont une plasticité limitée par rapport aux CSN d’origine fœtale.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules souches neurales
    Classification Sans sérum
    Forme Cryoconservé
    Type de produit Kit de cellules souches neurales
    Serum Level Sans sérum
    Gamme de produits KnockOut, StemPro
    Quantité 1 kit
    Contenu et stockage • Cellules souches neurales de fœtus de rat : stocker dans de l’azote liquide
    • Milieu de base KnockOut DMEM ⁄ F-12 : stocker entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière.
    • Supplément StemPro NSC SFM : stocker entre -5 et -20°C, à l’abri de la lumière.
    • Recombinant humain de base FGF et recombinant humain EGF : stocker entre 2 et 8°C, desséché
    Culture Type Culture de cellules de mammifères