Description
Les cellules souches neurales fœtales de rat Gibco sont isolées et cryoconservées à partir du cortex de rats Sprague Dawley au jour E14 de la gestation. Alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux cellules fraîches, chaque flacon contient 2 millions de cellules par ml. Lors de la prolifération dans le SFM de CSN StemPro, >75 % des cellules conservent leur phénotype non différencié avec la capacité de se différencier en neurones, astrocytes et oligodendrocytes.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stocké dans l’azote liquide. |
| Age | Fœtal |
| Type de cellule | Cellules souches neurales |
| Espèces | Rat |
| Tissue | Cortex |
| Quantité | 2 x 106 cellules |
| Testé pour | Pureté cellulaire, potentiel de différenciation, stérilité, viabilité, mycoplasme |