Learn More
Gibco™ Rat Glial Precursor Cells
Catalog No. 11350822
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 x 106cellules
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Packungsgröße
11350822 1 x 106cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11350822 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. N7746100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cellules précurseurs gliales de rat
Système facile à utiliser : Lors de la prolifération dans le SFM de CSN StemPro™, >80 % des cellules conservent leur phénotype non différencié, leur bonne viabilité cellulaire après décongélation (≥50 %) et favorisent leur différenciation en oligodendrocytes et astrocytes. Les cellules précurseurs gliales (GPC) de rat Gibco™ offrent aux chercheurs un accès facile à des cellules de haute qualité et éliminent le temps et les efforts nécessaires pour isoler ces cellules très sensibles en interne. Les cellules précurseurs gliales sont isolées du cortex de rats Sprague-Dawley nouveau-nés. Les cellules sont isolées en conditions stériles, développées dans le SFM de CSN StemPro™ complet et cryoconservées au passage 2 (P2). Chaque flacon contient 1 × 106 cellules/ml de cellules viables (post-décongélation) qui peuvent être étendues une fois pour donner une augmentation > 2 fois supérieure des cellules. Lors de la prolifération dans le SFM de CSN StemPro™, >80 % des cellules conservent leur phénotype non différencié et peuvent être différenciées en oligodendrocytes et Astrocytes. Les cellules précurseurs gliales sont les progéniteurs restreints et la majorité de leur progéniture en aval est des oligodendrocytes et des astrocytes. Les oligodendrocytes produisent de la myéline pour protéger les neurones et assurer une transduction correcte du signal. La démyélinisation est impliquée dans des maladies critiques telles que la sclérose en plaques, la maladie d’Addison-Schilder (ALD), etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage Stocké dans l’azote liquide.
Age Nouveau-né (14 jours ou moins)
Type de cellule Cellules précurseurs gliales
Espèces Rat
Tissue Cortex
Nbre de cellules 1 x 106
Quantité 1 x 106cellules
Testé pour Pureté cellulaire, potentiel de différenciation, stérilité, viabilité, mycoplasme
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.