missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’hormone de croissance R de rat
Description
Rat Growth Hormone R quantitates rat Growth Hormone R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat Growth Hormone R.
Peut jouer un rôle dans la différenciation des chondrocytes et la régulation positive de la croissance des liaisons longitudinales.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Récepteur GH ; protéine de liaison GH ; GHBP ; GHIP ; GHR ; GHR / BP ; protéine de liaison des hormones de croissance ; récepteur des hormones de croissance ; précurseur des récepteurs des hormones de croissance (récepteur GH) (protéine de liaison GH) (protéine de liaison du sérum) ; variante D56 de l’épissage du précurseur des récepteurs des hormones de croissance ; variante d5-6 du récepteur des hormones de croissance ; récepteur des hormones de croissance / protéine de liaison ; protéine de liaison des hormones de croissance ; MGC124963 ; MGC156665 ; protéine de liaison du sérum ; protéine de liaison du sérum ; récepteur de la somatotropine ; produit protéique sans nom |
| Plage de dosage | 0,14 à 100 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,14 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P16310 |
| Symbole de gène(s) | GHR |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?