Learn More
Abcam Rat heart tissue lysate - mitochondrial extract, 2 mg
Code produit 32143809 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
2000µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32143809 2000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32143809 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1103472mg
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Rat heart cell/tissue lysate.
  • Species: Rat
  • Tissue: heart
  • Form: Liquid
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, SDS-PAGE, Immunoprecipitation