Learn More
Abcam Rat heart tissue lysate - mitochondrial extract (contains SDS/DTT), 50 ug
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Species: Rat
- Tissue: heart
- Form: Liquid
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | SDS-PAGE, Western Blot |