Learn More
Gibco™ Rat MRP2 Vesicles
Code produit 10354870 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10354870 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10354870 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur GM0002
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Rat MRP2 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP2 transport protein (multidrug resistance-associated protein, ABCC2).
Rat MRP2 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP2 transport protein (multidrug resistance-associated protein, ABCC2). Our Rat MRP2 Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with MRP2 in in vitro assays. MRP2 is an ATP-binding cassette (ABC) transporter that carries organic anions.
Les vésicules MRP2 de rat sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport MRP2 insérée (protéine associée à la multirésistance aux médicaments, ABCC2). Nos vésicules MRP2 de rat peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les MRP2 dans les dosages in vitro. Le MRP2 est un transporteur de cassettes liant l’ATP (ABC) qui porte des anions organiques.
Utilisez les vésicules MRP2 de rat pour :
• Examinez les interactions avec les transporteurs de vos médicaments candidats
• Évaluez la possibilité des interactions médicamenteuses impliquant des transporteurs
• Obtenez des résultats de haute qualité grâce à un grand rapport signal/bruit
Concept lié aux vésicules de transporteurs ABC
Les vésicules de transporteurs ABC sont des réactifs efficaces et faciles à utiliser pour l’évaluation précoce d’un substrat de médicament candidat et d’un potentiel d’interaction médicamenteuse. Alors que les transporteurs ABC médient généralement l’exportation de substrats hors des cellules, les transporteurs exprimés sur ces vésicules inversées importent des substrats dans les vésicules. Il est donc possible d’évaluer quantitativement l’activité de transport de votre composé en déterminant la quantité incorporée dans les vésicules.
Résultats clairs et fiables
Préparées à partir de cellules Sf9 qui ont été modifiées pour surexprimer des transporteurs ABC spécifiques, ces vésicules “inside-out” fournissent des niveaux élevés d’activité de transporteur à faible bruit de fond, vous donnant un signal clair si votre composé est un substrat ou un inhibiteur d’un transporteur d’efflux spécifique.
Précisions sur le vésicule de transporteur
Les vésicules MRP2 de rat font partie d’un plus grand groupe de vésicules de transporteur connues sous le nom de vésicules de transporteur ABC. Elles sont préparées à partir de membranes plasmiques purifiées isolées d’un système de cellules d’insectes (cellules Sf9 transfectées par baculovirus) exprimant MRP2. Le MRP2 est exprimé dans divers organes et semble jouer un rôle dans l’excrétion de divers composés du rein et du foie, selon localisation sur la membrane plasmique canaliculaire des hépatocytes et la membrane de bordure en brosse des cellules épithéliales tubulaires.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,5 ml
Pureté Niveau de recherche
Espèces hôtes Rat
Type de produit Vésicule de rat
Contenu et stockage Conservation à -80°C.
Format Flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Target-Based ADME/Tox Assays, Biochemical ADME Assays, Cytochrome P450 Inhibition ADME Assays, Industrial and Applied Science, Pharma and Biopharma
Forme physique Congelé