Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA P-sélectine de rat
Description
La P-sélectine de rat quantifie la P-sélectine de rat dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence de P-Sélectine de rat naturelle et recombinante.
La P-sélectine (sélectine P, GMP-140, LECAM3, membre de la famille de type antigène CD62) est une glycoprotéine transmembranaire de 140 kDa de type 1, et est l’une des protéines les plus couramment étudiées qui régulent le roulement cellulaire. La P-sélectine est stockée dans les corps de cellules endothéliales de Weibel-Palade, ainsi que dans les granules de plaquettes. De là, elle peut être rapidement amenée à la surface cellulaire après exposition à la thrombine, à l’histamine, au complément 5a, aux ionophores Ca21 ou à l’adénosine diphosphate. La protéine P-sélectine se redistribue dans la membrane plasmique pendant lʼactivation plaquettaire et la dégradation et médie lʼinteraction des cellules endothéliales activées ou des plaquettes avec les leucocytes. La P-sélectine joue un rôle important dans les processus adhésifs entre les leucocytes et les cellules endothéliales, et elle est un récepteur dépendant du calcium qui se lie aux formes sialysées dʼantigènes glucidiques du groupe sanguin de Lewis présents sur les neutrophiles et les monocytes. La P-selectine est exprimée de façon constitutive dans lʼinflammation et contribue à lʼathérogenèse, à la thrombose et à la destruction des tissus. Cliniquement, la P-sélectine est utilisée pour distinguer la thrombocytopénie induite par lʼhéparine avec et sans thrombose.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | CD62; CD62, membre de la famille de type antigène P; CD62P; antigène CD62P; CD62P; homologue CD62; FLj45155; GMP140; GMP-140; GMRP; protéine membranaire Granule 140; protéine membranaire granule 140 kDa; protéine membranaire granulocyte; Grmp; LECAM3; protéine membranaire leucocytaire-endothéliale 3; PADGEM; protéine membranaire externe granule dépendante de l’activation des plaquettes; protéine membranaire plaquettaire alpha-granule; PSEL; PSELECT; P-sélectine; précurseur P-sélectine; précurseur de la P-sélectine; précurseur de la protéine RP1-86F14.2, P de la sélectine ; P de la sélectine (protéine de la membrane granuleuse 140 kDa, antigène CD62) ; sélectine, plaquettaire ; SELP |
| Plage de dosage | 40 à 10 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 40 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P98106 |
| Symbole de gène(s) | SELP |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |