Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA P-sélectine de rat
Code produit. 17165889
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Code produit. 17165889
Marque: Invitrogen™ ERA51RBX5
La P-sélectine de rat quantifie la P-sélectine de rat dans le sérum, le plasma, le surnageant.
La P-sélectine de rat quantifie la P-sélectine de rat dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence de P-Sélectine de rat naturelle et recombinante.
La P-sélectine (sélectine P, GMP-140, LECAM3, membre de la famille de type antigène CD62) est une glycoprotéine transmembranaire de 140 kDa de type 1, et est l’une des protéines les plus couramment étudiées qui régulent le roulement cellulaire. La P-sélectine est stockée dans les corps de cellules endothéliales de Weibel-Palade, ainsi que dans les granules de plaquettes. De là, elle peut être rapidement amenée à la surface cellulaire après exposition à la thrombine, à l’histamine, au complément 5a, aux ionophores Ca21 ou à l’adénosine diphosphate. La protéine P-sélectine se redistribue dans la membrane plasmique pendant lʼactivation plaquettaire et la dégradation et médie lʼinteraction des cellules endothéliales activées ou des plaquettes avec les leucocytes. La P-sélectine joue un rôle important dans les processus adhésifs entre les leucocytes et les cellules endothéliales, et elle est un récepteur dépendant du calcium qui se lie aux formes sialysées dʼantigènes glucidiques du groupe sanguin de Lewis présents sur les neutrophiles et les monocytes. La P-selectine est exprimée de façon constitutive dans lʼinflammation et contribue à lʼathérogenèse, à la thrombose et à la destruction des tissus. Cliniquement, la P-sélectine est utilisée pour distinguer la thrombocytopénie induite par lʼhéparine avec et sans thrombose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion CD62; CD62, membre de la famille de type antigène P; CD62P; antigène CD62P; CD62P; homologue CD62; FLj45155; GMP140; GMP-140; GMRP; protéine membranaire Granule 140; protéine membranaire granule 140 kDa; protéine membranaire granulocyte; Grmp; LECAM3; protéine membranaire leucocytaire-endothéliale 3; PADGEM; protéine membranaire externe granule dépendante de l’activation des plaquettes; protéine membranaire plaquettaire alpha-granule; PSEL; PSELECT; P-sélectine; précurseur P-sélectine; précurseur de la P-sélectine; précurseur de la protéine RP1-86F14.2, P de la sélectine ; P de la sélectine (protéine de la membrane granuleuse 140 kDa, antigène CD62) ; sélectine, plaquettaire ; SELP
Plage de dosage 40 à 10 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 40 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P98106
Symbole de gène(s) SELP
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible P-sélectine (CD62P)
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min